Documenti fondamentali
779636
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-naphthaldehyde
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.08
Beilstein:
2613639
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (T)
Stato
crystals
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
Brc1c(C=O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H
CYGUXEZVBLMVRV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)