778176
N-Acetyl-Asp-Glu-OH-15N2
98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinonimo/i:
Spaglumic acid-15N2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC([15NH][C@@H](CC(O)=O)C([15NH][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H16N2O8/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t6-,7-/m0/s1/i12+1,13+1
OPVPGKGADVGKTG-VRXKZSBSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)