704180
DL-2,4-Diaminobutyric-3,3,4,4-d4 acid dihydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
DL-2,4-Diaminobutanoic-3,3,4,4-d4 acid dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
PM
195.01 by atom % calculation
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
197 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H/i1D2,2D2;;
CKAAWCHIBBNLOJ-RIZDZYNXSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)