Documenti fondamentali
777250
Sigma-Aldrich
8-Mercaptoadenine
95%
Sinonimo/i:
6-Amino-8-mercaptopurine, 6-Amino-9H-purin-8-yl hydrosulfide, 6-Amino-9H-purine-8-thiol, Adenine-8-thiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
370-375 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC=NC2=C1N=C(S)N2
InChI
1S/C5H5N5S/c6-3-2-4(8-1-7-3)10-5(11)9-2/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
BHVOFCPOXNYVCE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)