774243
1,3-Propylene sulfite
99%
Sinonimo/i:
2-Oxo-1,3,2-dioxathiane, PS, TMS, Trimethylene sulfite
Saggio
99%
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.453
P. ebollizione
73 °C (lit.)
Punto di fusione
-25 °C (lit.)
Densità
1.347 g/mL at 25 °C
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O=S1OCCCO1
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7-5-2-1-3-6-7/h1-3H2
LOURZMYQPMDBSR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
83.9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
774243-25G | 4061833002995 |