769770
Resomer® RG 750 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
Sinonimo/i:
Resomer® RG 750 S, PLGA
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
amorphous
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 75:25
Viscosità
0.8-1.2 dL/g
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.