769320
Sodium azide
≥99%, ultra dry
Sinonimo/i:
Azide, Hydrazoic acid sodium salt
Saggio
≥99%
99.0-101.0% (RT)
Forma fisica
solid
Qualità
ultra dry
Impurezze
≤0.05% insolubles in water
≤0.2% free alkaline (as NaOH)
Perdita
≤0.2% loss on drying
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Brain
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?