Key Documents
8.22335
Sigma-Aldrich
Sodium azide
for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium azide, Hydrazoic azid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
N3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
247-852-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Potenza
27 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
Punto di fusione
275 °C (decomposition)
Solubilità
408 g/L
Densità
1.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Synthesis of Quinazoline Derivatives: A copper-catalyzed multicomponent domino reaction of sodium azide is used for the synthesis of quinazoline derivatives, relevant to pharmaceutical chemistry (C Xu, FC Jia, ZW Zhou…, The Journal of Organic Chemistry, 2016). Access the study.
Risultati analitici
Assay (cerimetric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Brain
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4