Documenti fondamentali
766682
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethyl-4-[1-oxo-6-(triethylammonio)hexylamino]-1-piperidinyloxy bromide
95%
Sinonimo/i:
WS-TEMPO, water soluble N-oxyl compound, water soluble-TEMPO
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H43BrN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
216-221 °C (decomposition)
Gruppo funzionale
amide
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCCCC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C21H42N3O2.BrH/c1-8-24(9-2,10-3)15-13-11-12-14-19(25)22-18-16-20(4,5)23(26)21(6,7)17-18;/h18H,8-17H2,1-7H3;1H
NEQWUIVYFXHUMV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)