766097
Isoquinoline-6-boronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
179-184 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3cnccc3c2
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-6-5-12-10-17-8-7-11(12)9-13/h5-10H,1-4H3
LFALMDZWCMSBFO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)