761044
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide-d4
98 atom % D, 90% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2D4ClO3P
Peso molecolare:
146.50
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
90% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])OP(O1)(Cl)=O
InChI
1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2/i1D2,2D2
SBMUNILHNJLMBF-LNLMKGTHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)