391220
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane
97%
Sinonimo/i:
Cyclic ethylene chlorophosphite, Cyclic ethylene phosphorochloridite, Ethylene chlorophosphite, Ethylene glycol chlorophosphite
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. ebollizione
62 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClP1OCCO1
InChI
1S/C2H4ClO2P/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2
OLSFRDLMFAOSIA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
391220-5ML | 4061838047595 |
391220-25ML |