Documenti fondamentali
760838
Sigma-Aldrich
Allyl tetraisopropylphosphorodiamidite
95%
About This Item
Formula condensata:
[[(CH3)2CH]2N]2POCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
95%
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
n20/D 1.467
P. ebollizione
114-117 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
0.910 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)P(OCC=C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H33N2OP/c1-10-11-18-19(16(12(2)3)13(4)5)17(14(6)7)15(8)9/h10,12-15H,1,11H2,2-9H3
ZTEGHJIXOZLSOH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Allyl tetraisopropylphosphorodiamidite may be used in the total synthesis of (−)-tetrahydrolipstatin, dolabelide C, (-)-salicylihalamides A and B.
Phosphitylation agent used in the preparation of oligonucleotides. Selective deallylation is accomplished by palladium catalysis.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
86.67 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Total synthesis of dolabelide C: a phosphate-mediated approach.
Hanson PR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(11), 4358-4370 (2011)
Phosphate Tether-Mediated Approach to the Formal Total Synthesis of (?)-Salicylihalamides A and B.
Chegondi R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(10), 3909-3916 (2011)
A concise, phosphate-mediated approach to the total synthesis of (?)-tetrahydrolipstatin.
Venukadasula PK, et al.
Organic Letters, 12(7), 1556-1559 (2010)