760668
Dibenzocyclooctyne-maleimide
for Copper-free Click Chemistry
Sinonimo/i:
DBCO-maleimide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
maleimide
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N1CCC(NCCC(N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C25H21N3O4/c29-22(14-16-27-23(30)11-12-24(27)31)26-15-13-25(32)28-17-20-7-2-1-5-18(20)9-10-19-6-3-4-8-21(19)28/h1-8,11-12H,13-17H2,(H,26,29)
NHFQNAGPXIVKND-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Applications Include:
- Protein-peptide conjugates
- Antibody-enzyme or antibody-drug conjugates
- Protein or peptide-oligonucleotide conjugates
- Surface modification
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.