QBD11815
DBCO-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Gruppo funzionale
ester
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCCC(N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2)=O
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)