Documenti fondamentali
760390
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
96%
Sinonimo/i:
1-Methyl-3-bromopyrazole, 3-Bromo-1-methylpyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.528
P. ebollizione
204-210 °C/760 mmHg
Densità
1.585 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CN1C=CC(Br)=N1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-2-4(5)6-7/h2-3H,1H3
ZGEVJEQMVRIEPX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
106.66 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)