Documenti fondamentali
758140
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl isocyanide
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
188-193
Stringa SMILE
[C-]#[N+]C1(C2)C[C@]3([H])C[C@@]2([H])C[C@@](C1)([H])C3
InChI
1S/C11H15N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2/t8-,9+,10-,11-
RPRJRJNIFAYHRF-BIBSGERRSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2