757225
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
274-277 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=Cc1cc2sc(C=O)cc2s1
InChI
1S/C8H4O2S2/c9-3-5-1-7-8(11-5)2-6(4-10)12-7/h1-4H
UBKNFAFBINVTOP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This molecule has been used in the synthesis of novel metal-free organic dyes for Dye-Sensitized Solar Cells reaching conversion efficiencies of 6.23%.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Shao-Lu Li et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 26(26), 2792-2794 (2006-10-03)
Two novel metal-free organic dyes containing thienothiophene and thiophene segments have been synthesized. Nano-crystalline TiO2 dye-sensitized solar cells were fabricated using these dyes as light-harvesting sensitizers, and a high solar energy-to-electricity conversion efficiency of 6.23% was achieved.