Key Documents
755753
Sigma-Aldrich
Chromium(0) hexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Sinonimo/i:
Chromium(0) hexacarbonyl, Chromiumhexacarbonyl, Hexacarbonylchromium(0)
About This Item
Formula condensata:
Cr(CO)6
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Densità del vapore
7.6 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 36 °C)
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
Punto di fusione
>150 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chromiumhexacarbonyl is a volatile; air stable precursor of Chromium(0); widely used for thin film deposition - ALD and CVD. The thin films can be grown at room temperature and low pressure by laser CVD .
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wang, S-C.; Lin H-T.; Nayak, P. K.; Chang, S-Y.; Huang, J-L.
Thin Solid Films, 518, 7360-7360 (2010)
Cheng, R.; Borca, C. N.; Dowben, P. A.; Stadler, S,; Idzerda, Y. U.
Applied Physics Letters, 78, 521-521 (2001)
Sousa, P. M.; Silvestre, A. J.; Conde, O.
Thin Solid Films, 519, 3653-3653 (2011)
Maruyama, T.; Akagi, H.;
Journal of the Electrochemical Society, 143, 1955-1955 (1996)