328502
Dimethyl diselenide
96%
Sinonimo/i:
Methyl diselenide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6388 (lit.)
P. ebollizione
155-157 °C (lit.)
Densità
1.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Se][Se]C
InChI
1S/C2H6Se2/c1-3-4-2/h1-2H3
VLXBWPOEOIIREY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?