753939
DBP
98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,10,15,20-Tetraphenylbisbenz[5,6]indeno[1,2,3-cd:1′,2′,3′-lm]perylene, Dibenzo{[f,f′]-4,4′,7,7′-tetraphenyl}diindeno[1,2,3-cd:1′,2′,3′-lm]perylene, Red 2
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98% (HPLC)
Stato
solid
Perdita
0.5 wt. %, 373 °C
Punto di fusione
>400 °C
Energia dell’orbitale
HOMO 5.5 eV (CV)
LUMO 3.5 eV (CV)
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/DBP/C60/BCP/Al
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2c-3c(-c4ccc5c6ccc7-c8c(-c9ccc(c%10ccc-3c4c5%10)c6c79)c(-c%11ccccc%11)c%12ccccc%12c8-c%13ccccc%13)c(-c%14ccccc%14)c%15ccccc2%15
InChI
1S/C64H36/c1-5-17-37(18-6-1)53-41-25-13-14-26-42(41)54(38-19-7-2-8-20-38)62-50-34-30-46-48-32-36-52-60-51(35-31-47(58(48)60)45-29-33-49(61(53)62)59(50)57(45)46)63-55(39-21-9-3-10-22-39)43-27-15-16-28-44(43)56(64(52)63)40-23-11-4-12-24-40/h1-36H
WPPDXAHGCGPUPK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
There is widespread demand for thin, lightweight, and flexible electronic devices such as displays, sensors, actuators, and radio-frequency identification tags (RFIDs). Flexibility is necessary for scalability, portability, and mechanical robustness.