Documenti fondamentali
752185
Sigma-Aldrich
Benzyl diazoacetate solution
10% in toluene
Sinonimo/i:
Benzyl 2-diazoacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
10% in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.504
Densità
0.894 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N-]=[N+]=CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-11-6-9(12)13-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
JBBKWIFIXPBQGZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
45.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7.2 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)