Documenti fondamentali
480754
Sigma-Aldrich
tert-Butyl diazoacetate
Sinonimo/i:
(tert-Butoxycarbonyl)diazomethane, 1,1-Dimethylethyl diazoacetate, 2-Diazoacetic acid tert-butyl ester, 2-Diazonio-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]ethenolate, Diazoacetic acid 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl α-diazoacetate
About This Item
Formula condensata:
N2CHCO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impurezze
≤15% dichloromethane
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
51-53 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)4-8-7/h4H,1-3H3
JBVSBLLOZVDAAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
tert-Butyl diazoacetate can be used for numerous organic transformations, including cyclopropanation, insertion, and aziridine-forming reactions. 
Applicazioni
tert-Butyl diazoacetate may be used for the preparation of tert-butyl 2-(4-chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxylate with high enantioselectivity and trans-cis selectivity via cyclopropanation with 4-chlorostyrene in the presence of a chiral (salen)cobalt(III) bromide complex as a catalyst.
It is a key starting material in the total synthesis of manzacidin A. It can also be used in the synthesis of diastero- and enantioselective synthesis of 2-vinylcyclopropa[b]indolines from 2-vinylindoles.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Highly enantioselective cyclopropanation of styrene derivatives using Co (III)-salen complex as a catalyst.
Fukuda T & Katsuki T
Tetrahedron, 53(21), 7201-7208 (1997)
[Copper (I)(Pyridine-Containing Ligand)] Catalyzed Regio-and Steroselective Synthesis of 2-Vinylcyclopropa [b] indolines from 2-Vinylindoles.
Pirovano V, et al.
Organic Letters, 20(2), 405-408 (2018)
Enantioselective 1, 3-dipolar cycloaddition reaction between diazoacetates and α-substituted acroleins: total synthesis of manzacidin A.
Kano T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(7), 2174-2175 (2006)
Articoli
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Global Trade Item Number
SKUGTIN
480754-1G4061838137173