Documenti fondamentali
750905
Sigma-Aldrich
Metalaxyl-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C9H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
69-73 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)[13c]1[13c](C)[13cH][13cH][13cH][13c]1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,10+1,11+1,14+1
ZQEIXNIJLIKNTD-HEYPXIGASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)