74880
4-Octanol
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Butyl propyl carbinol
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.426
P. eboll.
174-176 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(O)CCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-8(9)6-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
WOFPPJOZXUTRAU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter