Documenti fondamentali
748439
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzhydrol
97%
Sinonimo/i:
(2-Aminophenyl)(phenyl)methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
113-118 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,15H,14H2
NAWYZLGDGZTAPN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)