747858
4-Fluoro-1H-pyrazole
95%
Sinonimo/i:
4-Fluoropyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3FN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
38-40 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC1=CNN=C1
InChI
1S/C3H3FN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
RYXJXPHWRBWEEB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
One-pot synthesis of. beta.-keto sulfones and. beta.-keto sulfoxides from carboxylic acids.
Ibarra CA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(23), 5620-5623 (1989)
Relationship between substituent-induced energy and charge effects in proton-transfer equilibria involving heteroaromatic nitrogen systems. The lone pair charge approach.
Catalan J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 106(22), 6552-6556 (1984)
Fluoromalonaldehyde bis (dialkyl acetals): synthesis by carbene condensation and transformation to dialkyl fluoromalonates and fluorinated heterocyclic compounds.
Molines H and Wakselman C.
The Journal of Organic Chemistry, 54(23), 5618-5620 (1989)