Key Documents
743461
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(2-Diphenylphosphino-1-naphthyl)isoquinoline
≥95.0% (qNMR)
Sinonimo/i:
(R)-QUINAP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H22NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.49
Beilstein:
11166958
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (qNMR)
Forma fisica
powder
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.0%
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C31H22NP/c1-3-13-25(14-4-1)33(26-15-5-2-6-16-26)29-20-19-23-11-7-9-17-27(23)30(29)31-28-18-10-8-12-24(28)21-22-32-31/h1-22H
YMJAIEYASUCCMJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)