918008
GPhos
≥95%
Sinonimo/i:
(3-(tert-Butoxy)-2′,6′-diisopropyl-6-methoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)dicyclohexylphosphane
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Punteggio alternativa più verde
old score: 16
new score: 13
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
230-233 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)