Documenti fondamentali
741604
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-13C6-ethylamine
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
DIPEA-(diisopropyl-13C6)-amine, Ethyl(diisopropyl-13C6)-amine, Hunig′s base-(diisopropyl-13C6), N-Ethyl(diisopropyl-13C6)-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C2H19N
Peso molecolare:
135.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
127 °C (lit.)
Punto di fusione
<-50 °C (lit.)
Densità
0.776 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
CCN([13CH]([13CH3])[13CH3])[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
JGFZNNIVVJXRND-CLQMYPOBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10.6 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)