Documenti fondamentali
740691
Sigma-Aldrich
3-(3-Hydroxypropyl)-1H-indole
97%
Sinonimo/i:
Homotryptophol, 1H-indole-3-proanol, 3-Indolepropanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.605
Densità
1.147 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H13NO/c13-7-3-4-9-8-12-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4,7H2
LYPSVQXMCZIRGP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)