Documenti fondamentali
738476
Sigma-Aldrich
Potassium cyclobutyltrifluoroborate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
94-100 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)C1CCC1
InChI
1S/C4H7BF3.K/c6-5(7,8)4-2-1-3-4;/h4H,1-3H2;/q-1;+1
GZQJPWKFEMYYOO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)