736570
Acetoacetyl-13C4 coenzyme A lithium salt hydrate
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C21H40N7O18P3S · xLi+
Peso molecolare:
855.58 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
12352005
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)