Documenti fondamentali
734985
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
176-180 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
RHXSYTACTOMVLJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Patrycja Rogala et al.
Chemistry & biodiversity, 16(11), e1900403-e1900403 (2019-09-14)
The antibacterial and antibiofilm activities of two new ruthenium complexes against E. coli, S. aureus, P. aeruginosa PAO1 (laboratory strain) and P. aeruginosa LES B58 (clinical strain) were evaluated. Complexes, mer-[RuIII (2-bimc)3 ] ⋅ H2 O (1) and cis-[RuIV Cl2 (2,3-pydcH)2 ] ⋅ 4H2