73261
1-Butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
1-Butyl-4-picolinium tetrafluoroborate, 4MBPBF4
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4
Densità
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CCCC[n+]1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H16N.BF4/c1-3-4-7-11-8-5-10(2)6-9-11;2-1(3,4)5/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;/q+1;-1
VISYYHYJMCAKAF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
One of the most popular lipase for synthetic use is the Candida antarctica lipase (CALB). CALB catalyzes the enantioselective acylation of 1-phenylethylamine with 4-pentenoic acid