Documenti fondamentali
724882
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-hydroxy-1-indanone
97%
Sinonimo/i:
4-Bromo-2,3-dihydro-7-hydroxy-1-indanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
144-148 °C
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Stringa SMILE
Oc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-6-2-4-8(12)9-5(6)1-3-7(9)11/h2,4,12H,1,3H2
ZTWBCFVYMDBPPD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)