393304
Ethyl 7-bromoheptanoate
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
112 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
29 °C (lit.)
Densità
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCCCBr
InChI
1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
OOBFNDGMAGSNKA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a starting material in the synthesis of benzyl 7-iodoheptanoate.
- As one of the reactant in the synthesis of diethyl 7,7′-(2,5-diiodo-1,4-phenylene)bis(oxy)diheptanoate.
- As one of the reagent in the synthesis of CarnDOD-7C, a carnitine-derived nitrone.
- As an alkylating agent in the alkylation of ethyl 3-oxoglutarate to form 2-(6-ethoxycarbonylhexyl)-3-oxoglutarate.
- Synthesis of 1-substituted cyclopentadiene by alkylating lithium cyclopentadienide.5
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?