Documenti fondamentali
729205
Sigma-Aldrich
Potassium furan-3-trifluoroborate
97%
Sinonimo/i:
Potassium 3-furantrifluoroborate, Potassium furan-3-yltrifluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3BF3KO
Peso molecolare:
173.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
188-193 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1ccoc1
InChI
1S/C4H3BF3O.K/c6-5(7,8)4-1-2-9-3-4;/h1-3H;/q-1;+1
QVTNSKLYIAKFKK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)