Key Documents
724580
Sigma-Aldrich
1-(4-bromophenyl)piperazine
95%
Sinonimo/i:
1-(4-bromophenyl)piperazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
91-95 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13BrN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
PJHPFAFEJNBIDC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Lei Liu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 117, 325-332 (2015-09-29)
The current study reports the development and validation of a stability-indicating reversed phase HPLC method for the separation and identification of potential impurities in vortioxetine, a recently developed antidepressant. The structures of a new compound and four process-related impurities formed