Documenti fondamentali
723436
Sigma-Aldrich
4-Chloroaniline-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
Cl13C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
P. eboll.
232 °C (lit.)
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
QSNSCYSYFYORTR-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)