1175004
USP
Desoxycorticosterone pivalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Percorten pivalate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
desoxycorticosterone
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
200-206 (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O(CC(=O)C1C2(C(C3C(C4(CCC(=O)C=C4CC3)C)CC2)CC1)C)C(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H38O4/c1-24(2,3)23(29)30-15-22(28)21-9-8-19-18-7-6-16-14-17(27)10-12-25(16,4)20(18)11-13-26(19,21)5/h14,18-21H,6-13,15H2,1-5H3
VVOIQBFMTVCINR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Desoxycorticosterone Pivalate Injectable Suspension
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)