Key Documents
722774
Sigma-Aldrich
trans-9-Hexadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
Palmitelaidic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5C11H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+/i9+1,10+1,14+1,15+1,16+1
SECPZKHBENQXJG-JUEUFVFDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)