722782
trans, trans-9,12-Octadecadienoic acid-14,15,16,17,18-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
Linolelaidic acid-14,15,16,17,18-13C5
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
OYHQOLUKZRVURQ-ILYWMOLBSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)