722227
5-Methoxy-2-nitroaniline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
128-132 °C
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
COc1ccc(c(N)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
QEHVRGACCVLLNN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
722227-25G | 4061832856841 |