Key Documents
718386
Sigma-Aldrich
Lithium diisobutyl-tert-butoxyaluminum hydride solution
0.25 M in THF/hexanes
Sinonimo/i:
LDBBA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H28AlLiO
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
0.25 M in THF/hexanes
Densità
0.795 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li+].CC(C)C[AlH-](CC(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.2C4H9.Al.Li.H/c1-4(2,3)5;2*1-4(2)3;;;/h1-3H3;2*4H,1H2,2-3H3;;;/q-1;;;;+1;
HNIYOHKCLUHKGY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Lithiumdiisobutyl-tert-butoxyaluminum hydride solution can be used as a reducing agent for the reduction of:
  • Aromatic and aliphatic nitriles to aldehydes.
  • Aromatic and aliphatic esters to aldehydes.
  • Tertiary amides to aldehydes.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)