717274
1,3,6,8-Tetrabromopyrene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H6Br4
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
416-420 °C
Stringa SMILE
Brc1cc(Br)c2ccc3c(Br)cc(Br)c4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H6Br4/c17-11-5-13(19)9-3-4-10-14(20)6-12(18)8-2-1-7(11)15(9)16(8)10/h1-6H
ZKBKRTZIYOKNRG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Synthetic building block for the creation of blue to green OLED emitters
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
You Zhou et al.
The Analyst, 143(15), 3628-3634 (2018-07-04)
1-Hydroxypyrene (1-HP) is a urinary metabolite of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and can function as a convenient biomarker for human intoxication of PAH carcinogens. The development of simple 1-HP sensors with high sensitivity and fast response is highly desirable. Herein
Yasuchika Hasegawa et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(53), 12308-12315 (2019-07-23)
Oxygen-sensitive and near-infrared (NIR) luminescent YbIII coordination polymers incorporating ligands based on pyrene derivatives were synthesized: YbIII -TBAPy and YbIII -TIAPy (TBAPy: 1,3,6,8-tetrakis(p-benzoate)pyrene; TIAPy: 1,3,6,8-tetrakis(3,5-isophthalic acid)pyrene). The coordination structures of these materials have been characterized by means of electrospray ionization