Key Documents
715395
Sigma-Aldrich
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
148-152 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccccc1-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-4-2-1-3-5(6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
GVRXWYFECKHTSJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid can be used as a reactant to prepare:
  • Biaryltetrazole derivatives via Suzuki-Miyaura cross-coupling with aryl and heteroaryl halides via formation of C-C bond.
  • 2-Aminobenzoxazole derivatives containing biphenyl tetrazole as potent human chemR23 inhibitors.
  • o-Phenylenediamine possessing tetrazolyl derivatives as potent inhibitors of indoleamine 2,3-dioxygenase.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)