Key Documents
714410
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-1,2-diaminobenzene
97%
Sinonimo/i:
3,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
60-65 °C
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,9-10H2
YWPGZWRHHRUXEK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)