Key Documents
712973
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1,3-Diphenylallyl acetate
97%
Sinonimo/i:
trans-3-Acetoxy-1,3-diphenylpropene, Acetic acid trans-1,3-diphenylallyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.31
Beilstein:
3610772
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (GC)
97%
Forma fisica
liquid
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
CC(=O)OC(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O2/c1-14(18)19-17(16-10-6-3-7-11-16)13-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-13,17H,1H3/b13-12+
UVJZGFKZGQSKDV-OUKQBFOZSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)