710814
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
95%
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
130-135 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
Oc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H
SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)